Learn More
Quickfit™ HP Rotaflo™ Straight Pattern Plain Side-arm
Codice prodotto. 12071892
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
3 mm
6 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale:
10 mm
13 mm
Bore: 5 mm, OD: 8 mm
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Diametro (sistema metrico) braccio laterale Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12071892 6 mm 10 mm 210 mm Pezzo
11946728 3 mm 10 mm 210 mm Pezzo
11936728 3 mm Bore: 5 mm, OD: 8 mm 210 mm Pezzo
15517920 6 mm 13 mm 210 mm pezzi 5
12041892 10 mm 13 mm 225 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12071892 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore HP6ST/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.94€
    73.70€ / pezzi 1
    Risparmia 14.24€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 13-05-2027
Side arms are 100mm in length
  • Side arms are 100mm in length
Specifica
Tipo Plain Side-arm Stopcock
Foro spina 6 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE Key
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HP Rotaflo™ stopcock