Learn More
Becher di Berzelius alto Pyrex™
Codice prodotto. 15358884
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
15358884 1000 mL pezzi 10
12579075 50 ml pezzi 10
12009002 100 ml pezzi 10
12019002 150 ml pezzi 10
10227634 250 ml pezzi 10
12029002 400 ml pezzi 10
12039002 600 ml pezzi 10
12059002 2000 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15358884 Supplier Pyrex Supplier No. 1015/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.95€
    155.78€ / pezzi 10
    Risparmia 32.17€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
In vetro borosilicato Pyrex™ e conforme a ISO 3819 e DIN 12331. Il becher di Berzelius alto Pyrex™ include graduazioni bianche e un punto di marcatura per una facile valutazione del volume con liquidi scuri. Il beccuccio integrato aiuta a previene le fuoriuscite durante il versamento dei liquidi.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 95 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Quantità 10/Pk.
Tipo Becher
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Stile Alto