Learn More
Corning™ Matracci per coltura e titolazione PYREX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 12201408
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Altezza (sistema metrico):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Intervallo di graduazione:
250 - 1000 ml
50 - 125 ml
Da 100 a 500 ml
Da 400 a 1800 ml
Da 50 a 200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Intervallo di graduazione unitSize
12201408 1000 ml 29.2 cm 168 mm 250 - 1000 ml pezzi 6
12535017 250 ml 18.4 cm 106 mm Da 50 a 200 ml pezzi 12
12565007 500 ml 23.8 cm 137 mm Da 100 a 500 ml pezzi 6
12525017 125 ml 14.6 cm 84 mm 50 - 125 ml pezzi 12
10642091 2000 ml 37.2 cm 198 mm Da 400 a 1800 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12201408 Fornitore Corning™ N. del fornitore 51001L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Le fiasche di Erlenmeyer PYREX™ per impieghi gravosi a collo largo sono progettate per una maggiore durata e un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, con parte superiore robusta e lavorata e imboccatura larga.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Wide Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and feature a high resistance to chemical attack, rugged tooled top finish and wide mouth.
A wide mouth flask especially recommended for use as a titration flask. For convenience, these flasks are graduated to show the approximate capacity and have an extra large marking spot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Bordo per impieghi gravosi
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.6 in.
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 250 - 1000 ml
Graduazioni 50 ml
Altezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Altezza (sistema metrico) 29.2 cm
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Forma Conico
Superficie di scrittura Marcatura quadrata bianca extra large
Monouso Reusable
Mouth Style Larga
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 168 mm
Dimensione chiusura 11