Learn More
Pyridaben, TRC
Codice prodotto. 30137444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137444 10 g 10g
18043720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99126010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96489-71-3
Formula molecolare C19 H25 Cl N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 364.93
Sinonimo 4-Chloro-2-(1,1-dimethylethyl)-5-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]thio]-3(2H)-pyridazinone, 2-tert-Butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one, BAS 300, Damanlin, GWN 1715, NC 129, NCI 129, Nexter, Pyramite, Pyridaben, Sanmite, 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-2-(1,1-dimethylethyl)-5-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]thio]-
IUPAC Name 2-tert-butyl-5-[(4-tert-butylphenyl)methylsulfanyl]-4-chloropyridazin-3-one
SMILES CC(C)(C)N1N=CC(=C(Cl)C1=O)SCc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridaben
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C19H25ClN2OS/c1-18(2,3)14-9-7-13(8-10-14)12-24-15-11-21-22(19(4,5)6)17(23)16(15)20/h7-11H,12H2,1-6H3
Peso formulazione 364.1376