Learn More
Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052308 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052308 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0553.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isocinchomeronic Acid
CAS 100-26-5
Nomi componenti o analita Isocinchomeronic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 N O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
IUPAC Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Quantità 25 mg
Peso formulazione 167.0219 g/mol