Learn More
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11434973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434973 25 g 25g
11444973 100 g 100g
11454973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434973 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12263.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid is used in the preparation of dipicolinato ligated lanthanide and transition metal complexes. It acts as a chelating agent for chromium, zinc, manganese, copper, iron and molybdenum. Its calcium-dipcolinic acid complex is used to protect deoxyribonucleic acid (DNA) from heat denaturation which enhances the DNA stability. It plays an important role as a marker for the effectiveness of sterilization.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-83-2
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00006299
InChI Key WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC Name pyridine-2,6-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 188°C (370°F)
Quantità 25 g
Beilstein 131629
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid