Learn More
Pyridine-2-carboxamide (Picolinamide), Mikromol™
Descrizione
Pyridine-2-carboxamide (Picolinamide)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Picolinamide |
| CAS | 1452-77-3 |
| Nomi componenti o analita | Picolinamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H6 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide, Nicotinamide Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC Name | pyridine-2-carboxamide |
| Vedi altri risultati |