Learn More
Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10614395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10614395 25 g Amber Glass Bottle 25g
10069251 1 g Amber Glass Bottle 1g
10242452 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10614395 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01042EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51285-26-8
Formula molecolare C6H8ClN3
Molecular Weight (g/mol) 157.601
Numero MDL MFCD00052271
InChI Key GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC Name pyridine-2-carboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 97%