Learn More
Pyridine-2-thiocarboxamide, 97+%
Codice prodotto. 15488157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15488157 5 g 5g
15498157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51710.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5346-38-3
Formula molecolare C6H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD00087576
InChI Key HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
IUPAC Name pyridine-2-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-2-thiocarboxamide
Punto di fusione 120°C to 125°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 138.19
Percent Purity ≥97%