Learn More
Pyridine-3,4-dicarboximide
Codice prodotto. 15404387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15404387 5 g 5g
15414387 25 g 25g
15424387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15404387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31758.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4664-01-1
Numero MDL MFCD00013439
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3,4-dicarboximide
Punto di fusione 230°C to 232°C
Formula molecolare C7H4N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
InChI Key SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC Name pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Peso formulazione 148.12