Learn More
Alfa Aesar™ Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ L17010.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 131534-65-1 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11393896
  • 40.38€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
131534-65-1
162.983
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
4198005
B1(OCCCO1)C2=CN=CC=C2
C8H10BNO2
MFCD01075749
3-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol cyclic ester, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborinane, 3-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-pyridine, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester, 3-pyridineboronic acid glycol ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborane, 2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane
3-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
Specifica
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
1g
C8H10BNO2
6138748
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
3-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
4198005
≥98%
100°C to 104°C
131534-65-1
MFCD01075749
3-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol cyclic ester, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborinane, 3-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-pyridine, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester, 3-pyridineboronic acid glycol ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborane, 2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane
B1(OCCCO1)C2=CN=CC=C2
162.983
162.98
Videos
SDS Documenti