Learn More
Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10118164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10118164 5 g 5g
10453373 10 g 10g
10091044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10118164 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07766DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 871825-82-0
Formula molecolare C12H18Cl2N6O
Molecular Weight (g/mol) 333.217
InChI Key AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
PubChem CID 90477204
IUPAC Name pyridine-3-carboximidamide;hydrate;dihydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.61
Percent Purity 95%