Learn More
pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10620895 250 mg 250mg
10104542 1 g 1g
10634385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10620895 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04103CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 42899-76-3
Formula molecolare C5H5Cl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 214.06
InChI Key VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC Name pyridine-3-sulfonyl chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.07
Percent Purity 95%