Learn More
Pyridine-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503153 10 g Amber Glass Bottle 10g
10337853 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10503153 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04212EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Identificatori chimici
CAS 1692-15-5
Formula molecolare C5H6BNO2
Molecular Weight (g/mol) 122.92
Numero MDL MFCD01074545
InChI Key QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridin-4-ylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name pyridin-4-ylboronic acid
Peso formulazione 122.92
Percent Purity 97%