Learn More
Pyridine-4-carbonitrile, Mikromol™
Codice prodotto. 17951366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951366 100 mg 100mg
17990746 25 mg 25mg
30463762 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17951366 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0845.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyridine-4-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Nomi componenti o analita Pyridine-4-carbonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H4 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
SMILES N#Cc1ccncc1
IUPAC Name pyridine-4-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Quantità 100 mg
Peso formulazione 104.0374 g/mol