Learn More
Pyridine-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11443404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443404 25 g 25g
11453404 100 g 100g
11463404 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11443404 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10656.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
Solubility
Soluble in water (20 mg/ml at 20°C), ethanol and acetone.
Notes
It is air and light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-85-5
Formula molecolare C6H5NO
Molecular Weight (g/mol) 107.112
Numero MDL MFCD00006425
InChI Key BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC Name pyridine-4-carbaldehyde
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-4-carboxaldehyde
Punto di fusione -4°C
Densità 1.132
Punti di ebollizione 198°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.544
Quantità 25 g
Beilstein 105342
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Peso formulazione 107.11
Percent Purity 97%