Learn More
Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10712967 5 g 5g
10661483 10 g 10g
10748455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712967 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD05159DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 6345-27-3
Formula molecolare C6H8ClN3
Molecular Weight (g/mol) 157.60
Numero MDL MFCD00040385
InChI Key IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC Name pyridine-4-carboximidamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 95%