Learn More
Pyridine, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pyridine |
| Punto di fusione | -42.0°C |
| Nota nome | Over Molecular Sieves |
| Colore | Incolore |
| Densità | 0.9780g/mL |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 17°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Forma fisica | Liquido |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pyridine
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.