Learn More
Pyridine, 99+%, extra pure, nonaqueous titration grade
Codice prodotto. 10721642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721642 250 g EcoSafPak™ Glass Bottle 250g
10055950 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10606804 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10721642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.50€
    77.70€ / 250g
    Risparmia 6.80€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42.0°C
Densità 0.9780g/mL
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5105
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.978
Pressione del vapore Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Indice di Merck 15, 8081
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 79.1
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine