Spécification
| Materiale o nome chimico | Pyridine |
| Punto di fusione | -42.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Absorbance | 0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm |
| Densità | 0.9780g/mL |
| Quantità | 250 mL |
| Punto d'infiammabilità | 17°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.5085 to 1.5105 |
| Afficher plus |