Learn More
Pyridine, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10718024 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10718024 1 L Bottiglia in vetro 1L
10137932 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10215752 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10718024 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 386560010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42.0°C
Nota nome 99+%
Absorbance 0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm
Densità 0.9780g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 17°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5105
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.978
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max.
Indice di Merck 15, 8081
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 79.1
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy