Learn More
Pyridine, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15642840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15642840 1 L Bottiglia in vetro 1L
15632840 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15642840 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2704071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    98.75€ / 1L
    Risparmia 184.25€
    65% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.9%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H5N
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Punti di ebollizione 115°C
Peso formulazione 79.1
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.