Learn More
Pyridine-d5, 99.5%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304438 10 Ea. pezzi 10
11314438 2 Ea. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11304438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042341.KV
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7291-22-7
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Numero MDL MFCD00044639
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC Name (²H₅)pyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.05 g/mL
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Odore Unpleasant
Imballaggio Prescored Ampule
Indice di rifrazione 1.506
Quantità 10 Ea.
Punto di fusione -42°C
Punti di ebollizione 115°C
Numero UN UN1282
Beilstein 114377
Peso formulazione 84.14
Percent Purity 99.5%