Learn More
Pyridine-d5, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 16318216 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16318216 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16318216 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    143.00€ / 10mL
    Risparmia 13.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Densità 1.0500 g/mL
Punto d'infiammabilità 20°C
Indice di rifrazione 1.5060
Gravità specifica 1.05
Quantità 10 mL
CAS 7291-22-7
Punto di fusione -41.0°C
Punti di ebollizione 114.4°C
Formula molecolare C5H5N
Numero MDL MFCD00044639
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC Name (²H₅)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Peso formulazione 84.14
Grado NMR