Learn More
Pyridine-d5, for NMR, contains 1 v/v% TMS, 99 atom % D
Codice prodotto. 10562041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562041 5 mL Glass Bottle 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10562041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40€
    90.50€ / 5mL
    Risparmia 7.90€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom % D
Densità 1.0500g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.507
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 5 mL
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Punto di fusione -41.0°C
Punti di ebollizione 114.4°C
Formula molecolare C5H5N
Numero MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
Molecular Weight (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Peso formulazione 84.14
Grado NMR