Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D
Product Code. 16308216 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Unit Size:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16308216 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16308216 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 464180075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 7.5mL
    Risparmia 10.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Densità 1.0500 g/mL
Punto d'infiammabilità 20°C
Indice di rifrazione 1.5060
Gravità specifica 1.05
Quantità 7.5 mL
CAS 7291-22-7
Punto di fusione -41.0°C
Punti di ebollizione 114.4°C
Formula molecolare C5H5N
Numero MDL MFCD00044639
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC Name (²H₅)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Peso formulazione 84.14
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine-d5
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H5)Pyridine