Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom% D
Codice prodotto. 10366591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366591 7.5 mL Ampule 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10366591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351480075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    112.00€ / 7.5mL
    Risparmia 11.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom% D
Densità 1.0500g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.506
Gravità specifica 1.05
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 7291-22-7
Punto di fusione -41.0°C
Punti di ebollizione 114.4°C
Formula molecolare C5H5N
Numero MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
Molecular Weight (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Peso formulazione 84.14
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-d5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.