Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 1.00mL ampoules, 99% atom D, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10687012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1.00 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10687012 10 x 1.00 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10687012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-d5
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom % D
Densità 1.0500g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 10 x 1.00 mL
CAS 7291-22-7
Formula molecolare C5H5N
Numero MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Sinonimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC Name (²H₅)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Peso formulazione 84.14
Grado NMR