Learn More
Pyridine-d5, TRC
Codice prodotto. 30427101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427101 1 g 1g
30409033 10 g -
30415964 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30427101 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9912371G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7291-22-7
Formula molecolare C5 2H5 N
Molecular Weight (g/mol) 84.13
Sinonimo Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
SMILES [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine D5
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Peso formulazione 84.0736