Per HPLC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pyridine |
| Punto di fusione | -42.0°C |
| Nota nome | For HPLC |
| Absorbance | 0.02 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 345nm, 0.01 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 400nm, 0.05 max. (1cm cell vs HPLC-grade water) at 340nm |
| CAS | 110-86-1 |
| Densità | 0.9780g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 17°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: pyridine