Learn More
Pyridine Hydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30425343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9989185G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Formula molecolare C5H5N . HBr
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Br.c1ccncc1
IUPAC Name pyridine;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 160.01
Peso formulazione 158.9684