Learn More
Pyridine Hydrobromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridine Hydrobromide |
| CAS | 18820-82-1 |
| Formula molecolare | C5H5N . HBr |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H |
| SMILES | Br.c1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine;hydrobromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.01 |
| Peso formulazione | 158.9684 |