Learn More
Pyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30011445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30011445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9912805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine Hydrochloride
CAS 628-13-7
Formula molecolare C5H5N . HCl
Quantità 5 g
Sinonimo Pyridinium Chloride, Py-HCl, Py HCl;
InChI Formula InChI=1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Cl.c1ccncc1
IUPAC Name pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 115.56
Peso formulazione 115.0189