Learn More
Pyridine-N-oxide, 95%
Codice prodotto. 10331184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331184 25 g Bottiglia in vetro 25g
10645402 100 g Bottiglia in vetro 100g
10001830 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10331184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157690250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-59-7
Formula molecolare C5H5NO
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Numero MDL MFCD00006194
InChI Key ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
IUPAC Name 1-oxidopyridin-1-ium
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-N-oxide
Nota nome 98%
Punto di fusione 60.0°C to 65.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 270.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Indice di Merck 15, 8084
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Solid, Crystals, or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine-N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.