Learn More
Pyridine, Pure, Solution, 65% (v/v) In Water, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12686727 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12686727 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12686727 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/9014/08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
pH 8.5
Punto di fusione -42°C
CAS 110-86-1
Colore Yellow
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C5H5N
Pressione del vapore 18mmHg at 20°C
Numero MDL 11732
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Punti di ebollizione 115°C
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC Name piridina
Molecular Weight (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Peso formulazione 79.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine solution, 65% v/v in water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.