Learn More
Pyridine, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15673980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 kg
Imballaggio:
Metal Drum
Dimensione della confezione:
200kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15673980 200 kg Metal Drum 200kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15673980 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 33501200KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11995.00€
    10058.17€ / 200kg
    Risparmia 1936.83€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
puriss. p.a., ACS reagent,≥99.5%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Nota nome puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
CAS 110-86-1
CAS max % 100.0000%
Densità 0.98 g/cm3
Quantità 200 kg
Punto d'infiammabilità 20°C
Imballaggio Metal Drum
Formula molecolare C5H5N
Formula lineare C21H14Br4O5S
Numero MDL MFCD00005874
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Punti di ebollizione 115°C
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC Name piridina
Molecular Weight (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Peso formulazione 79.1
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS