Learn More
Pyridine, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pyridine |
| Densità | 0.978g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.124 |
| Punto d'infiammabilità | 17°C (62.6°F) |
| Punto di combustione | 899°F |
| Pressione del vapore | 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C) |
| Numero UN | UN1282 |
| Beilstein | 103233 |
| Peso formulazione | 79.1g/mol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: pyridine