Learn More
Pyridine, puriss. p.a., ACS reagent, Solstice
Codice prodotto. 15634010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15634010 500 mL 500mL
15624010 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15634010 Fornitore Fluka N. del fornitore 33553500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    223.78€ / 500mL
    Risparmia 73.22€
    24% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridine
Densità 0.978g/mL at 25°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.124
Punto d'infiammabilità 17°C (62.6°F)
Punto di combustione 899°F
Pressione del vapore 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C)
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Peso formulazione 79.1g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.