Learn More
Pyridine, puriss., Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15604720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15604720 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15604720 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 349456X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1385.77€ / pezzi 6
    Risparmia 269.23€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., Reag. Ph. Eur., dried, ≤0.0075% water,≥99.5% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
pH ∼8.8 (at 20°C)
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless
Densità 0.978g/mL at 25°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.124
Punto d'infiammabilità 17°C (62.6°F)
Punto di combustione 899°F
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Punti di ebollizione 115°C
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Peso formulazione 79.1g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado Reagent Ph. Eur./puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine