Learn More
Pyridine, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 15476065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476065 4 x 1 L 1L
11348367 250 mL 250mL
11338367 1 L 1L
11318367 1 L 1L
11328367 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15476065 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032436.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Pyridine is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione °C to 42°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.978
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Odore Unpleasant
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.51
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 20 hPa (15mm Hg) at 20°C
Beilstein 103233
Punti di ebollizione 115°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Peso formulazione 79.1
Grado Spectrophotometry