Specifica
| CAS | 628-13-7 |
| Punto di fusione | 140°C |
| Colore | Beige |
| Punti di ebollizione | 222°C |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Formula molecolare | C5H6ClN |
| Numero MDL | 12802 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride |
| InChI Key | AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridine hydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.