Learn More
Pyridinium chlorochromate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189712
19.80 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
26299-14-9
C5H6ClCrNO3
215.56
MFCD00013106
PCC
26299-14-9
C5H6ClCrNO3
215.56
MFCD00013106
PCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Pyridinium chlorochromate
Nota nome 98%
Punto di fusione 205.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Fieser 06,498; 07,308; 08,425; 09,397; 10,334; 11,450; 12,256; 13,237; 14,269; 15,57
Indice di Merck 15, 8086
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dichloromethane
Peso formulazione 215.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridinium chlorochromate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.