Learn More
Pyridinium chlorochromate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 183671000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 26299-14-9 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantità 100g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10012270
  • 41.79€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 15
Identificatori chimici
26299-14-9
215.56
PCC
C5H6ClCrNO3
MFCD00013106
Specifica
Pyridinium chlorochromate
Plastic bottle
205.0°C
98%
98%
MFCD00013106
15, 8086
Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dichloromethane
215.56
98%
Authentic
Orange
100g
26299-14-9
C5H6ClCrNO3
06,498; 07,308; 08,425; 09,397; 10,334; 11,450; 12,256; 13,237; 14,269; 15,57
PCC
215.56
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Pyridinium chlorochromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
SDS Documenti
Certificati