Learn More
Pyridinium Dichromate, TRC
Codice prodotto. 30414168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99158050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Formula molecolare C10H12Cr2N2O7
Quantità 50 g
Sinonimo Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
InChI Formula InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
SMILES O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
IUPAC Name hydroxy-(hydroxy(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;pyridine
Molecular Weight (g/mol) 376.2
Peso formulazione 375.9455