Learn More
Pyridinium trifluoromethanesulfonate, 97%
Codice prodotto. 15491968
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15491968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55659.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 52193-54-1
Pyridinium trifluoromethanesulfonate, esters are used as a catalyst for the reactions of: condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyridinium trifluoromethanesulfonate, esters are used as a catalyst for the reactions of: condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
Solubility
It is miscible with water, soluble in polar solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52193-54-1
Numero MDL MFCD00274656
Sinonimo pyridinium trifluoromethanesulfonate, pyridinium triflate, pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate, pyridium triflate, acmc-209ky5, pyridinium trifluoromethanesulphonate, pyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridinium trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 221°C to 223°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità It is miscible with water,soluble in polar solvents.
Peso formulazione 229.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridinium trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pyridinium trifluoromethanesulfonate