Learn More
Pyrido[2,3-b]pyrazine, 98%
Codice prodotto. 11489877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489877 0.5 g 0.50g
11479877 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22843.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 322-46-3
Formula molecolare C7H5N3
Molecular Weight (g/mol) 131.14
Numero MDL MFCD00006717
InChI Key YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
PubChem CID 67580
IUPAC Name pyrido[2,3-b]pyrazine
SMILES C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrido[2,3-b]pyrazine
Punto di fusione 142°C to 144°C
Quantità 0.5 g
Peso formulazione 131.14
Percent Purity 98%