Learn More
Pyridostigmine bromide, 98%
Codice prodotto. 15638725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15638725 25 g 25g
15618725 1 g 1g
15628725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15638725 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461190250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-06-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 101-26-8 | C9H13BrN2O2 | 261.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-26-8
Formula molecolare C9H13BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Numero MDL MFCD00079283
InChI Key VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
PubChem CID 7550
IUPAC Name (1-methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimethylcarbamate;bromide
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridostigmine bromide
Punto di fusione 154.0°C
Perdita all'essiccatura 2% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,809
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Peso formulazione 261.12
Percent Purity 98%