Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490818
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490818 5 g 5g
16422089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16490818 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0207A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridostigmine bromide
Forma fisica Solid
CAS 101-26-8
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H13BrN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Peso formulazione 261.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only