Learn More
Pyridostigmine Bromide, TRC
Codice prodotto. 30138690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
10 g
Dimensione della confezione:
10g
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138690 10 g 10g
30132404 50 mg 50mg
30040904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99170510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-26-8
Formula molecolare C9 H13 N2 O2 . Br
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Sinonimo 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (1:1) (ACI), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, dimethylcarbamate (6CI, 7CI), Carbamic acid, dimethyl-, ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide (8CI), Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, dimethylcarbamate (8CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
IUPAC Name (1-methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimethylcarbamate;bromide
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridostigmine Bromide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 260.016