Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10731891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731891 1 g Bottiglia in vetro 1g
10348270 5 g Bottiglia in vetro 5g
10249693 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731891 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228170010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41468-25-1
Formula molecolare C8H10NO6P
Molecular Weight (g/mol) 247.14
Numero MDL MFCD00006333
InChI Key NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Punto di fusione 140.0°C to 143.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 10, 7879
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L water (20°C).
IUPAC Name (4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate;hydrate
Peso formulazione 265.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder